Cyklooktanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17825.14
A17825.22
A17825.14EA
776
PLN
A17825.14
A17825.22
Cyklooktanol ≥97%
Cyklooktanol
Purity: 97%
CAS No.: 696-71-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 97-98°/11mm
Beilstein Reference: 1848166
MDL No.: MFCD00001744
Formuła:
C₈H₁₆O Temp. Wrzenia: 97…98 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 14…15 °C Gęstość: 0,970 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001744 Numer CAS: 696-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-800-6 |