Cykloheksanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
A17576.0F
A17576.AE
A17576.AP
A17576.0FEA
684
PLN
A17576.0F
A17576.AE
A17576.AP
Cykloheksanol ≥99%
Cykloheksanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-93-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 67°(152°F)
Physical Form: Liquid/low-melting solid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4650
Appearance: Colourless
Melting Point: 23-24°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 906744
Merck Reference: 14,2725
MDL No.: MFCD00003855
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 160…161 °C Temp. topnienia: 23…24 °C Gęstość: 0.951 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003855 Numer CAS: 108-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-630-6 Klasyfikacja Merck : 13,02754 |