Drukuj
Cykloheksanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
147680010 147680025 147680100
ACRO147680010EA 324 PLN
ACRO147680010 ACRO147680025 ACRO147680100
Cykloheksanol 98%
Cykloheksanol
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 161 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003855
Numer CAS: 108-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-630-6
Klasyfikacja Merck : 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %