Cyclobutanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12430.03
A12430.06
A12430.14
A12430.03EA
1080
PLN
A12430.03
A12430.06
A12430.14
Cyclobutanol 96%
Cyclobutanol
Purity: 96%
CAS No.: 2919-23-5
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 2035937
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00001318
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 123…124 °C Gęstość: 0,925 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001318 Numer CAS: 2919-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-858-1 Jednostka: 1120 ADR: 3,II |