Drukuj
Cyclobutanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 414 PLN
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (733 mmHg)
Gęstość: 0,921 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001318
Numer CAS: 2919-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-858-1
Jednostka: 1987
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %