Drukuj
Cyklopropyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 206 PLN
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyklopropyloamina 99%
Cyklopropyloamina
Formuła: C₃H₇N
Temp. Wrzenia: 49…50 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³
Temp. Zapłonu: –25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001301
Numer CAS: 765-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-142-2
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %