Drukuj
Cyklopentyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 101 PLN
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Cyklopentyloamina 99+%
Cyklopentyloamina
Formuła: C₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 106…108 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001380
Numer CAS: 1003-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-697-3
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA