Drukuj
Cykloheksyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 209 PLN
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cykloheksyloamina 99%
Cykloheksyloamina
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 133…134 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 0,8665 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001486
Numer CAS: 108-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-629-0
Jednostka: 2357
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,02758
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %