Drukuj
VWR®, łaźnie cyrkulacyjne i pokrywy, stal nierdzewna, z regulatorem temperatury MX
Dostawca: VWR Collection
462-0213EA 13520 PLN
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, łaźnie cyrkulacyjne i pokrywy, stal nierdzewna, z regulatorem temperatury MX
Łaźnie Łaźnie wodne z mieszaniem
Wanny ze stali nierdzewnej z przyjaznym dla użytkownika regulatorem temperatury MX z trzema przyciskami sterowania i monitami wyświetlanymi na ekranie.
  • Duży wyświetlacz LCD EasyView™ z ikonami alarmów lub usterek oraz podpowiedzi i menu w języku angielskim
  • Regulowane przez użytkownika limity wysokiej i niskiej temperatury oraz alarmy niskiego poziomu cieczy
  • Pompa ciśnieniowa o pojedynczej prędkości
  • Zintegrowana ochrona pompy i nagrzewnicy
  • Kalibracja jednopunktowa
Maksymalna wydajność pompy:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
Wygodny suwak umożliwia łatwą regulację natężenia przepływu. Łaźnie mogą być używane do cyrkulacji zewnętrznej, mostek sterownika wykonany z odpornego chemicznie materiału DuraTop™, można łatwo zdjąć w celu oczyszczenia zbiornika.
Modele 10 i 20 litrowe mają otwór z pokrywką na opcjonalną wężownicę chłodzącą, która jest idealna dla nastaw zbliżonych do temperatury otoczenia.
Certyfikaty: Zgodny z DIN 12876-1, Klasa bezpieczeństwa I
Dodatkowe informacje: Dostarczana z pokrywą.