Jodocykloheksan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 626-62-0
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5475
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 1900797
MDL No.: MFCD00003826
Formuła:
C₆H₁₁I Temp. Wrzenia: 180 °C Gęstość: 1,625 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003826 Numer CAS: 626-62-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-957-8 |