Drukuj
Jodocykloheksan 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218490250 218491000
ACRO218490250EA 398 PLN
ACRO218490250 ACRO218491000
Jodocykloheksan 98% stabilised
Jodocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁I
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1,62 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003826
Numer CAS: 626-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-957-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper