Chlorocyklopentan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25023.22
B25023.36
B25023.22EA
407
PLN
B25023.22
B25023.36
Chlorocyklopentan ≥99%
Chlorocyklopentan
Purity: 99%
CAS No.: 930-28-9
Molecular Formula: C5H9Cl
Formula Weight: 104.58
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4512
Melting Point: -94°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1900557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001360
Formuła:
C₅H₉Cl Temp. Wrzenia: 113…114 °C Temp. topnienia: –94 °C Gęstość: 1,003 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001360 Numer CAS: 930-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-212-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |