Chlorocykloheksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Formuła:
C₆H₁₁Cl Temp. Wrzenia: 141…143 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 1,000 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003822 Numer CAS: 542-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-806-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,2732 |