Drukuj
Chlorocykloheksan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111300010 111301000 111302500
ACRO111300010EA 486 PLN
ACRO111300010 ACRO111301000 ACRO111302500
Chlorocykloheksan 98%
Chlorocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁Cl
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003822
Numer CAS: 542-18-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-806-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02761
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g