Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14288.06
A14288.14
A14288.22
A14288.06EA
433
PLN
A14288.06
A14288.14
A14288.22
Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy ≥99%
Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 5445-51-2
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 2046031
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001325
Formuła:
C₆H₈O₄ Temp. Wrzenia: 663 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001325 Numer CAS: 5445-51-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-651-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |