Drukuj
Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 294 PLN
ACRO110920050 ACRO110920250
Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy 99%
Kwas 1,1-cyklobutanodikarboksylowy
Formuła: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 663
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001325
Numer CAS: 5445-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-651-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear