Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22179.03
B22179.06
B22179.14
B22179.03EA
229
PLN
B22179.03
B22179.06
B22179.14
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy ≥97%
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy
Purity: 97+%
CAS No.: 52-52-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 636626
Merck Reference: 14,2734
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001381
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001381 Numer CAS: 52-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-144-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2734 |