Drukuj
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
103470050 103470100
ACRO103470050EA 482 PLN
ACRO103470050 ACRO103470100
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy 97%
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 320…322 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001381
Numer CAS: 52-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-144-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)