Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11853.06
A11853.14
A11853.06EA
286
PLN
A11853.06
A11853.14
Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy 98%
Kwas 1-aminocykloheksanokarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 2756-85-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,229 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001487 Numer CAS: 2756-85-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-411-0 |