Kwas cyklopropanokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
A14215.0BEA
3630
PLN
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
Kwas cyklopropanokarboksylowy ≥98%
Kwas cyklopropanokarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 1759-53-1
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 5°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 969839
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001287
Formuła:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Temp. Wrzenia: 182…184 °C Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 1.086 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001287 Numer CAS: 1759-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-162-5 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |