Drukuj
Kwas cyklopropanokarboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111620250 111621000 111620050
ACRO111620250EA 198 PLN
ACRO111620250 ACRO111621000 ACRO111620050
Kwas cyklopropanokarboksylowy 98%
Kwas cyklopropanokarboksylowy
Formuła: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 182
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1.085 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001287
Numer CAS: 1759-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-162-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg