Kwas cyklopentanokarboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12375.09
A12375.18
A12375.30
A12375.09EA
363
PLN
A12375.09
A12375.18
A12375.30
Kwas cyklopentanokarboksylowy ≥99%
Kwas cyklopentanokarboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 3400-45-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -7°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 2039729
MDL No.: MFCD00001371
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Temp. Wrzenia: 215…216 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1.052 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001371 Numer CAS: 3400-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-269-5 |