Drukuj
Kwas cyklopentanokarboksylowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111490250 111491000
ACRO111490250EA 431 PLN
ACRO111490250 ACRO111491000
Kwas cyklopentanokarboksylowy 98+%
Kwas cyklopentanokarboksylowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 216
Temp. topnienia: 4
Gęstość: 1.05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001371
Numer CAS: 3400-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-269-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %