kwas cykloheksanokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexahydrobenzoic acid
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
AB115135.0250
A14693.30EA
335
PLN
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
ABCRAB115135.0250
kwas cykloheksanokarboksylowy ≥98%
kwas cykloheksanokarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Formuła:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Temp. Wrzenia: 231…233 °C Temp. topnienia: 29…32 °C Gęstość: 1.048 Temp. Zapłonu: 118 °C (244 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001461 Numer CAS: 98-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-711-3 |