Drukuj
kwas cykloheksanokarboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 1060 PLN
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
kwas cykloheksanokarboksylowy 98%
kwas cykloheksanokarboksylowy
Formuła: C₇H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001461
Numer CAS: 98-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-711-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N