Kwas cyklobutanokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3721-95-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4433
Odour: Stench
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1816777
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001323
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 194…195 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,055 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001323 Numer CAS: 3721-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-072-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |