Kwas cyklobutanokarboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
110900050
110900250
110901000
ACRO110900050EA
156
PLN
ACRO110900050
ACRO110900250
ACRO110901000
Kwas cyklobutanokarboksylowy 98%
Kwas cyklobutanokarboksylowy
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,04 g/cm³ Temp. Zapłonu: 83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001323 Numer CAS: 3721-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-072-7 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |