1,4-Cykloheksanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11100.14
A11100.22
A11100.36
A11100.14EA
516
PLN
A11100.14
A11100.22
A11100.36
1,4-Cykloheksanodion ≥98%
1,4-Cykloheksanodion
Purity: 98%
CAS No.: 637-88-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 77-78°
Boiling Point: 132°/20mm
Beilstein Reference: 774152
MDL No.: MFCD00001606
Formuła:
C₆H₈O₂ Temp. Wrzenia: 132 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 77…78 °C Gęstość: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001606 Numer CAS: 637-88-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-306-0 |