1,3-Cyklopentanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
414
PLN
L10336.03
L10336.06
1,3-Cyklopentanodion ≥98%
1,3-Cyklopentanodion
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Formuła:
C₅H₆O₂ MW: 98.1 g/mol Temp. topnienia: 151…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001405 Numer CAS: 3859-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-372-8 |