1,3-Cykloheksanodion ≥97% may cont. up to 1% NaCl
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cyclohexane-1,3-dione
A11109.0B
A11109.14
A11109.18
A11109.22
A11109.0BEA
3850
PLN
A11109.0B
A11109.14
A11109.18
A11109.22
1,3-Cykloheksanodion ≥97% may cont. up to 1% NaCl
1,3-Cykloheksanodion
Purity: 97+%
CAS No.: 504-02-9
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 385888
Merck Reference: 14,3178
MDL No.: MFCD00001585
Formuła:
C₆H₈O₂ MW: 112.13 g/mol Temp. Wrzenia: 235 Temp. topnienia: 101…105 °C Gęstość: 1.100 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001585 Numer CAS: 504-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-980-0 Klasyfikacja Merck : 13,03200 |