Drukuj
1,3-Cyklopentanodion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 679 PLN
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyklopentanodion 99%
1,3-Cyklopentanodion
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Temp. topnienia: 148…153 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001405
Numer CAS: 3859-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-372-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %