Drukuj
1,2-Cykloheksanodion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
111160100 111160500 111162500
ACRO111160100EA 667 PLN
ACRO111160100 ACRO111160500 ACRO111162500
1,2-Cykloheksanodion 98%
1,2-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 193…195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 35…38 °C
Numer MDL: MFCD00001648
Numer CAS: 765-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-155-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %