Drukuj
Cyklopentanon, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 1030 PLN
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Cyklopentanon, Supelco®
Cyklopentanon
Formuła: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001409
Numer CAS: 120-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-435-9
Jednostka: 2245
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=57be74dad3c3590ba71c2c298488e6400f465d08&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=1d63b8713dd3c45e9ceead4f0da34afd042a7fba&prid=web&clid=SAPDAM