Cyklopentanon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 120-92-3
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Petrol-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 605573
Merck Reference: 14,2743
UN No.: 2245
MDL No.: MFCD00001409
Formuła:
C₅H₈O Temp. Wrzenia: 130…131 °C Temp. topnienia: –51 °C Gęstość: 0,949 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001409 Numer CAS: 120-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-435-9 Jednostka: 2245 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,2743 |