Drukuj
Cyklopentanon 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111530010 111532500 111530025 111530100
ACRO111530010EA 501 PLN
ACRO111530010 ACRO111532500 ACRO111530025 ACRO111530100
Cyklopentanon 99+%, pure
Cyklopentanon
Formuła: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…131 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 0.95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001409
Numer CAS: 120-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-435-9
Jednostka: 2245
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02771
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol