Cyklooktanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20911.14
B20911.22
B20911.36
B20911.14EA
263
PLN
B20911.14
B20911.22
B20911.36
Cyklooktanon ≥98%
Cyklooktanon
Purity: 98%
CAS No.: 502-49-8
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 72°(161°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1280738
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00001754
Formuła:
C₈H₁₄O MW: 126.2 g/mol Temp. Wrzenia: 195…197 °C Temp. topnienia: 37…44 °C Gęstość: 0.960 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001754 Numer CAS: 502-49-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-940-2 Jednostka: 1759 ADR: 8 III |