Drukuj
Cyklooktanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 429 PLN
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyklooktanon 98%
Cyklooktanon
Formuła: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 195…197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 39…44 °C
Gęstość: 0.95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001754
Numer CAS: 502-49-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-940-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA