Drukuj
Cykloheksanon, MDB
Dostawca: Hach
Niebezpieczeństwo
HACH1403332EA 169 PLN
HACH1403332
Cykloheksanon, MDB
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 155,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-631-1
Jednostka: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Klasyfikacja Merck : 13,02755
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg