Drukuj
Cykloheksanon 99.8%, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO111190010EA 440 PLN
ACRO111190010 ACRO111190251 ACRO111190025 ACRO111190250
Cykloheksanon 99.8%, Extra Pure
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,947 g/cm³
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-631-1
Jednostka: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Klasyfikacja Merck : 13,02755
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤20 APHA
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %