Cyklobutanon ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
A13068.06
A13068.14
A13068.03
A13068.06EA
1490
PLN
A13068.06
A13068.14
A13068.03
Cyklobutanon ≥98% stabilised
Cyklobutanon
Stabilized with ca 0.01% BHT
Purity: 98%
CAS No.: 1191-95-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pleasant
Melting Point: -51°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1560289
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001332
Formuła:
C₄H₆O Temp. Wrzenia: 97…99 °C Temp. topnienia: –51 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001332 Numer CAS: 1191-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-745-6 Jednostka: 1224 ADR: 3,II |