Drukuj
Cyklobutanon 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110930010 110930050 110930250
110930010.EA 325 PLN
110930010. 110930050. 110930250.
Cyklobutanon 98+%
Cyklobutanon
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 99 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001332
Numer CAS: 1191-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-745-6
Jednostka: 1224
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %