Drukuj
Bromocyklopropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111640050 111640250
ACRO111640050EA 236 PLN
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromocyklopropan 99%
Bromocyklopropan
Formuła: C₃H₅Br
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,51 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001271
Numer CAS: 4333-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-375-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass