bromocykloheksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
A11593.0EEA
1840
PLN
A11593.0E
A11593.22
A11593.36
bromocykloheksan ≥98%
bromocykloheksan
Purity: 98%
CAS No.: 108-85-0
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -57°
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1098373
Merck Reference: 14,2730
MDL No.: MFCD00003819
Formuła:
C₆H₁₁Br Temp. Wrzenia: 166…167 °C Temp. topnienia: –57 °C Gęstość: 1,335 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003819 Numer CAS: 108-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-622-2 Klasyfikacja Merck : 14,2730 |