Drukuj
Bromocyklobutan 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 388 PLN
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromocyklobutan 97%, czysty
Bromocyklobutan
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 108 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001317
Numer CAS: 4399-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-530-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %