Drukuj
2-Phenylquinoline 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
297990010 297990050
ACRO297990010EA 445 PLN
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylquinoline 99+%
2-Phenylquinoline
Formuła: C₁₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 363 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011568
Numer CAS: 612-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-326-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %