8-Metylochinolina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03288.06
L03288.14
L03288.06EA
353
PLN
L03288.06
L03288.14
8-Metylochinolina ≥97%
8-Metylochinolina
Purity: 97+%
CAS No.: 611-32-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6150
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 134-136°/25mm
Beilstein Reference: 111340
MDL No.: MFCD00006810
Formuła:
C₁₀H₉N Temp. Wrzenia: 134…136 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 1,074 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006810 Numer CAS: 611-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-264-0 |