Drukuj
8-Metylochinolina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
303620250 303620050
ACRO303620250EA 837 PLN
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Metylochinolina 97%
8-Metylochinolina
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006810
Numer CAS: 611-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-264-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %