6-Metylochinolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21892.06
B21892.14
B21892.22
B21892.06EA
202
PLN
B21892.06
B21892.14
B21892.22
6-Metylochinolina ≥98%
6-Metylochinolina
Purity: 98%
CAS No.: 91-62-3
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉N Temp. Wrzenia: 257…259 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1,066 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006804 Numer CAS: 91-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-084-6 |