Drukuj
6-Metylochinolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 1020 PLN
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Metylochinolina 98%
6-Metylochinolina
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 256…260 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -22,2 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006804
Numer CAS: 91-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-084-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %