4-Methylquinoline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Lepidine
A14040.09
A14040.18
A14040.30
A14040.09EA
299
PLN
A14040.09
A14040.18
A14040.30
4-Methylquinoline ≥97%
4-Methylquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 491-35-0
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₉N Temp. Wrzenia: 260…263 °C Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,083 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006784 Numer CAS: 491-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-734-2 Klasyfikacja Merck : 14,5441 |